Organic reference standard, Rhodamine 6G, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
56226-25MG
56226-25MGEA 157 EUR InStock
56226-25MG
Organic reference standard, Rhodamine 6G, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6649d5ed550432c785fcc5b7c45136b083a1fe21&vid=6649d5ed550432c785fcc5b7c45136b083a1fe21&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité