Cérium (IV) sulfate 0.1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5626-02EA 155.05 EUR InStock
5626-02
Cérium (IV) sulfate 0.1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Cerium (IV) sulphate
Standardised at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardisation value, accurate to ±1 part per 1000, provided on label.
Formule: Ce(SO₄)₂
Point de fusion: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
ONU: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.095 - 0.105
Normality 0.095 - 0.105
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité