Ammonium thiocyanate 0.1 N en solution aqueuse, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
5627-02EA 117.43 EUR InStock
5627-02
Ammonium thiocyanate 0.1 N en solution aqueuse, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Ammonium thiocyanate
Standardised at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardisation value, accurate to ±1 part per 1000, provided on label.
Formule: NH₄SCN
Densité: 1.10 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.095 - 0.105
Normality 0.095 - 0.105
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité