Potassium bromate 0.1 N en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = N
5629.1000EA 42.35 EUR InStock
5629.1000
Potassium bromate 0.1 N en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
ONU: 1484
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Normality 0.0995 - 0.1005
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité