Potassium hydroxyde 0.5 N dans le methanol, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5631.1000EA 55.2 EUR InStock
5631.1000
Potassium hydroxyde 0.5 N dans le methanol, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Potassium hydroxyde
Standardised at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardisation value, accurate to ±1 part per 1000, provided on label.
Formule: KOH
Densité: 0.80 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.497 - 0.503
Normality 0.497 - 0.503
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤1 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité