Sodium hydroxyde 2 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
5633-02EA 0 EUR InStock
5633-02
Sodium hydroxyde 2 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Standardisation at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 1.990 - 2.010
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Normality 1.990 - 2.010
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM NoÖ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité