Sodium hydroxyde 0.5 N, BAKER ANALYZED® ACS solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5634-02EA 62.31 EUR InStock
5634-02
Sodium hydroxyde 0.5 N, BAKER ANALYZED® ACS solution volumétrique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Standardized at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardization value, accurate to +/- 1 part per 1000, provided on label.
Formule: NaOH
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.499 - 0.501
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Normality 0.499 - 0.501
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité