Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N), BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Caustic soda
5638.9010EA 155.94 EUR InStock
5638.9010
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N), BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Standardisation at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.2485 - 0.2515
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité