Nitrogen gas generator, Genius SQ 24
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
3301661
564-0285EA 14770 EUR InStock
564-0285
Nitrogen gas generator, Genius SQ 24
Générateurs de gaz Générateurs d'azote
For laboratories using any single quad LC-MS systems, the Genius SQ 24 nitrogen gas generator delivers analytical grade nitrogen supply dedicated for this instrument. With a compact size to fit under most laboratory benches and flow rates of up to 24 L/min, meeting and exceeding the maximum flow rate required by any Single Quad LC-MS on the market today, your laboratory can enjoy hassle free nitrogen gas which helps deliver the best analytical results.
  • Best value nitrogen generator on the market
  • Variable flow up to 24 L/min
  • Outlet pressure up to 8 bar (at 2
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité