Air compressor, corona
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
85-0555
564-0299EA 5460 EUR InStock
564-0299
Air compressor, corona
Générateurs de gaz Stations d'air comprimé
The corona air compressor has been engineered to stack neatly with the corona 1010 nitrogen generator providing compressed air for laboratories without an external source of gas. The corona series has been developed to meet the requirements of the thermo scientific corona veo Charged aerosol detector.
  • Stackable with corona 1010 nitrogen generator
  • Provides air for corona system for laboratories without an external supply
  • Gas is supplied on demand so generator works to your schedule
  • 1 year comprehensive on-site warranty
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité