Air compressor, precision
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
65-0555
564-3002EA 5460 EUR InStock
564-3002
Air compressor, precision
Générateurs de gaz Stations d'air comprimé
The Precision air compressor is designed specifically to provide a dedicated, fully integrated compressed air source for Precision Nitrogen and Precision Zero Air gas generators. Housed within the same compact, stackable form factor as the generators, the Precision air compressor module can be added to any Precision stack to give you a complete self contained GC gas solution, even where no house supply is available.
  • Duplex compressor mounting system to dampen noise and vibration
  • Service and repair status indicators
Outlet pressure: 120 to 145 psi
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité