J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
Fournisseur: Avantor
7261.1000EA 58.9 EUR InStock
7261.1000 7262.1000 7267.1000 7263.1000 7265.1000 7268.1000 7270.1000 5678.1000 5677.1000 5643.1000 5609.0500 5609.1000 5608.9010 5608.5000PE 5608.2500PE 5608.1000 5608.0500 5606.9010 5606.5000PE 5606.2500PE 5606.1000 5606.0500 5609.9010
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
Tampons Tampons pH
Les tampons pH prêts à l'emploi sont fabriqués en grands lots selon des spécifications rigoureuses et utilisent des procédures de contrôle qualité pour réduire la variabilité d'un lot à l'autre. Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui permet de rationaliser les travaux d'analyse à haut volume dans des applications telles que le contrôle qualité.
Contient 0,01% de benzoate de sodium.
Certifications: Ce tampon est traçable par rapport au tampon de référence standard du NIST.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité