7261.1000EA
58.9
EUR
InStock
7261.1000
7262.1000
7267.1000
7263.1000
7265.1000
7268.1000
7270.1000
5678.1000
5677.1000
5643.1000
5609.0500
5609.1000
5608.9010
5608.5000PE
5608.2500PE
5608.1000
5608.0500
5606.9010
5606.5000PE
5606.2500PE
5606.1000
5606.0500
5609.9010
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
Tampons
Tampons pH
Les tampons pH prêts à l'emploi sont fabriqués en grands lots selon des spécifications rigoureuses et utilisent des procédures de contrôle qualité pour réduire la variabilité d'un lot à l'autre. Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui permet de rationaliser les travaux d'analyse à haut volume dans des applications telles que le contrôle qualité.
Contient 0,01% de benzoate de sodium.
Certifications: Ce tampon est traçable par rapport au tampon de référence standard du NIST.