Potassium hydroxyde 0.1 N dans l'éthanol, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = N
5645.1000EA 76.87 EUR InStock
5645.1000
Potassium hydroxyde 0.1 N dans l'éthanol, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Potassium hydroxyde
Volumetric Solution, ready for use
Each lot of this product is standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate.
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.0995-0.1005
A light red color can occur in time due to product characteristics Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité