L(+)-Sérine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
5650-100
5650-100EA 150 EUR InStock
5650-100
L(+)-Sérine, Millipore®
L(+)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…225 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité