Anti-APCS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
565191-1
565191-1EA 467 EUR InStock
565191-1
Anti-APCS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APCS (amyloid P component, serum)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité