Sodium hydroxyde 2.5 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5666-02EA 87.29 EUR InStock
5666-02
Sodium hydroxyde 2.5 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications.
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 2.40 - 2.60
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. = 5 ppm
Normality 2.40 - 2.60
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité