Anti-SHC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E10]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
566807-1
566807-1EA 857 EUR InStock
566807-1
Anti-SHC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SHC1 (SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 60000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité