Sodium hydroxyde 6 N aqueous solution, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
5672-02EA 85.89 EUR InStock
5672-02
Sodium hydroxyde 6 N aqueous solution, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.98 - 6.02
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. Max. 5 ppm
Normality 5.98 - 6.02
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité