Sodium hydroxyde 10 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5674-02EA 86.9 EUR InStock
5674-02
Sodium hydroxyde 10 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Attention: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 5 °C. Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory, Research or Manufacturing Use Passes Test
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. 9.9 - 10.1
IMPORTANT: Material will freeze if stored below 41 °F (5°C). = 2.0 %
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 9.9 - 10.1
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤2.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…
IMPORTANT: Material will freeze if stored below 41°F (5°C).
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité