Butyrate de sodium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
567430-250
567430-250EA 117 EUR InStock
567430-250
Butyrate de sodium, Millipore®
Butyrate de sodium
Formule: C₄H₇NaO₂
Point de fusion: 244 °C
Densité: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité