Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
5677-5
5677-5EA 464 EUR InStock
5677-5
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio, Millipore®
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Formule: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Numéro MDL: MFCD00012914
Numéro CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité