Colonnes capillaires, Velocity-5
Fournisseur: PerkinElmer
N9306325
568-0341EA 579 EUR InStock
568-0341
Colonnes capillaires, Velocity-5
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne est idéale pour l'analyse GC générale des médicaments, pesticides, hydrocarbures, huiles essentielles, composés semi-volatils, pour l'analyse environnementale et les impuretés des solvants.
Diphényle à 5% et diméthyl-polysiloxane à 95%
Stabilité thermique : –60...+350 °C
Peuvent remplacer : DB-5, HP-5, SPB-5, Rtx®-5, BP-5, CB-5, OV®-5, XTI-5, PTE-5, 007-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité