Colonne capillaire, BPX608
Fournisseur: SGE a Trajan company
054823
568-0461EA 784 EUR InStock
568-0461
Colonne capillaire, BPX608
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne est optimisée pour l'ECD. Idéale pour l'analyse des composés organochlorés, des pesticides et des herbicides.
Phényl-polysilphénylène-siloxane à 35%
Température max. : 10 °C à 360/370 °C
Peut remplacer : DB-608, Rtx-35, SPB-608, HP-35, ZB-35.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité