L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gas purifier, GateKeeper® GPU 15
Fournisseur: ENTEGRIS
GPUS15FIX04R00
568-0911EA 0 EUR InStock
568-0911
Gas purifier, GateKeeper® GPU 15
Filtres Filtres à gaz
GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, Entegris has developed a new generation of purification products that deliver unsurpassed value and performance.
  • Purity control to ppt levels
  • Low pressure drop across the purifier
  • Regenerable
  • Long lifetime
  • Use ambient temperature purification – no heat or power required to operate
  • Insensitive to orientation (horizontal/vertical)
The model 15 is designed for peak flow rates up to 500 sccm.
Certifications:More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité