Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium hydrogénophosphate ≥99.7%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

56814-1KG
56814-1KGEA 99.5 EUR InStock
56814-1KG
di-Sodium hydrogénophosphate ≥99.7%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
di-Sodium hydrogen phosphate


Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Identity A complying
Identity C complying
Identity D complying
Assay (calculated to the dried substance) 98.0 - 101.0 %
Assay of NaH₂PO₄ (calculated to dried substances) Max. 2.5 %
Appearance of the solution complying
Loss on drying (105°C, 4 h) Max. 1.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Reducing impurities complying
Residual solvents complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité