Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorophenanthrene, Selectophore™ ionophore, Supelco®

Fournisseur: Merck

56919-10ML
56919-10MLEA 83.8 EUR InStock
56919-10ML
Perfluorophenanthrene, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Perfluorophenanthrene
For ion-selective electrodes.

Perfluoroperhydrophenanthrene finds application as an intraoperative and postoperative surgical adjunct tool, during retinal operations and study.


Formule: C₁₄F₂₄
Numéro MDL: MFCD00042596
Numéro CAS: 306-91-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f980de7480d46a743e1f13cd46bfc6e96f7957b&vid=f1f04cbc06874600c647ca77cb486e266fbb01d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité