Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse, Selectipur® pour industrie électronique

Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Danger

56999579
56999579.EA 3050 EUR InStock
56999579.
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse, Selectipur® pour industrie électronique
Potassium hydroxyde
Produit de BASF

Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.

Attention: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.


Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité