Solid phase extraction disk, ENVI™-18
Fournisseur: Merck
57171
57171.EA 286 EUR InStock
57171.
Solid phase extraction disk, ENVI™-18
Filtres Disques filtrants
Solid phase extraction disks provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples.
  • Reversed phase retention mechanism
  • Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles
Applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité