N-[3-Cyano-3-[4-(dicyanomethyl)phenyl]-2-propenylidene]-N-ethyl-ethaniminium inner salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
572136-50MG
572136-50MGEA 156 EUR InStock
572136-50MG
N-[3-Cyano-3-[4-(dicyanomethyl)phenyl]-2-propenylidene]-N-ethyl-ethaniminium inner salt, Sigma-Aldrich®
N-[3-Cyano-3-[4-(dicyanomethyl)phenyl]-2-propenylidene]-N-ethyl-ethaniminium inner salt
Formule: C₁₇H₁₆N₄
MW: 276,34 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD04040956
Numéro CAS: 174280-29-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d199bfebca832f45394fce3e959a9f4229f9ff3&vid=4d199bfebca832f45394fce3e959a9f4229f9ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité