SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥98% (par HPLC), solide blanc, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
573100-100
573100-100EA 248 EUR InStock
573100-100
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥98% (par HPLC), solide blanc, Millipore®
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
A useful agent for introducing thiol groups, in protected form, into various proteins. Reacts with primary amines to add protected sulfhydryl groups. When treated with hydroxylamine, yields a free sulfhydryl group that can be conjugated to maleimide-modified proteins.
Synonyms: N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
Formule: C₈H₉NO₅S
Numéro MDL: MFCD00036891
Numéro CAS: 76931-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White solid
Purity ≥98% by HPLC
Storage –20 °C
Stability Stable for up to 3 months at –20 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité