SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥97% (par HPLC), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
573114-100
573114-100EA 318 EUR InStock
573114-100
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥97% (par HPLC), Millipore®
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Heterobifunctional reagent useful for enzyme labeling of antibodies and antibody fragments. Cross-links both a sulfhydryl group and a free amine group. Useful for sequential conjugation to minimize polymerization.
Reacts with primary amines and sulfhydryl groups.
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009634
Numéro CAS: 64987-85-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité