Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique ≥96%, VLSI Selectipur® pour industrie électronique

Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Danger

57384943
57384943.EA 3050 EUR InStock
57384943.
Acide sulfurique ≥96%, VLSI Selectipur® pour industrie électronique
Acide sulfurique
Produit de BASF

Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.

Attention: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.


Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité