J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Selenium Plasma Standards
Fournisseur: Avantor
5743.0100EA 0 EUR InStock
5743.0100
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Selenium Plasma Standards
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Collapse All
Symbole Élement Concentration Matrice Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Se Sélénium  10000 mg/L 2% HNO₃ 100 mL 5743.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité