Cuivre (II) éthylènediamine 1 mol/l, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
5761.5000EA 99.9 EUR InStock
5761.5000
Cuivre (II) éthylènediamine 1 mol/l, VOLUSOL®
Cuivre (II) éthylènediamine
Formule: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Numéro MDL: MFCD00274628
Numéro CAS: 14552-35-3
EINECS: 238-597-7
ONU: 1761
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 1.096 - 1.102
Copper 0.98 - 1.02 mol/l
Mol proportion (Ethylenediamine/Cu) 1.90 - 2.10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité