Solutions étalons plasmatique de zinc, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
5791.0100EA 0 EUR InStock
5791.0100
Solutions étalons plasmatique de zinc, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Étalons Étalons cationiques Standards de zinc
Single element plasma standards are used for accuracy and easy of calibration, along with precise detection of trace impurities.
Certifications: Traceable to NIST.
Attention: 10 000 µg/ml= (1,00 % w/v)= 10000 mg/L
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité