Acide borique 40 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
5792.5000EA 61.7 EUR InStock
5792.5000
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Densité: 1.0174 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 3.9 - 4.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité