(±)-Taxifolin, hydraté ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Taxifolin, Dihydroquercetin, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
580553-25
580553-25EA 119 EUR InStock
580553-25
(±)-Taxifolin, hydraté ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
(±)-Taxifolin
An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide anion (1.5x105 M-1s-1) and suppresses the cytotoxicity of superoxide ions and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells.
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₁₅H₁₂O₇
MW: 304,25 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044454
Numéro CAS: 24198-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité