Calbiochem® recombinant tetanus toxoid
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
582231-25 582231-100
582231-25EA 460 EUR InStock
582231-25 582231-100
Calbiochem® recombinant tetanus toxoid
Protéines et Peptides
This tetanus toxoid is prepared by formaldehyde inactivation of tetanus toxin.
It retains its antigenic character, but is essentially non toxic as determined by an LD₅₀ in mice.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité