Reversed phase test mix, in methanol: water (3:2) (varied conc.), certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
58278
58278.EA 73.6 EUR InStock
58278.
Reversed phase test mix, in methanol: water (3:2) (varied conc.), certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Analytes:
Acetophenone 7 μg/ml; Benzene 750 μg/ml; Toluene 775 μg/ml; Uracil 7 μg/ml
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité