Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrahydrouridine ≥90% (par CCM), Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

584222-10
584222-10EA 366 EUR InStock
584222-10
Tetrahydrouridine ≥90% (par CCM), Millipore®
Tetrahydrouridine
Potent competitive inhibitor of cytidine deaminase.

  • Form: White to off-white solid
  • Storage: 20 °C Hygroscopic protect from light
  • Solubility: H₂O (200 mg/ml)
  • Packaged under inert gas


Formule: C₉H₁₆N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063468
Numéro CAS: 18771-50-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité