Hydrogène peroxyde 30%, Finyte® pour microélectronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = R
5846-03EA 0 EUR InStock
5846-03
Hydrogène peroxyde 30%, Finyte® pour microélectronique, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use 30.0 - 32.0 %
Assay (H₂O₂) 30.0 - 32.0 %
Color (APHA) ≤ 6
Free Acid (µeq/g) ≤ 0.6
Residue after Evaporation ≤ 5 ppm
Chloride (Cl) ≤ 0.06 ppm
Nitrate (NO₃) ≤ 0.4 ppm
Phosphate (PO₄) ≤ 0.20 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤ 10.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) ≤ 5.0 ppb
Trace Impurities - Barium (Ba) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Beryllium (Be) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Bismuth (Bi) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Cadmium (Cd) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Gallium (Ga) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Germanium (Ge) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Molybdenum (Mo) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Niobium (Nb) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Silicon (Si) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Silver (Ag) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Strontium (Sr) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Tantalum (Ta) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Thallium (Tl) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Vanadium (V) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Zirconium (Zr) ≤ 10.0 ppb
Particle Count - 0.2 µm and greater ≤ 1175 par/ml
Particle Count - 0.5 µm and greater ≤ 25 par/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité