Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Thapsigargin 97 TLC_ASSAY_METHOD, solid_colorless, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-(((Z)-2-methylbut-2-enoyl)oxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate

586005-1
586005-1EA 266 EUR InStock
586005-1
Thapsigargin 97 TLC_ASSAY_METHOD, solid_colorless, Millipore®
Thapsigargin
Thapsigargin is a cell-permeable tumour-promoting sesquiterpene lactone that releases Ca²⁺ by inhibiting endoplasmic reticular Ca²⁺-ATPase.

  • Colourless solid

It does not increase inositol phosphates and has no significant effect on protein kinase C. It increases Ca²⁺-dependent Na⁺ influx in human platelets in a dose-dependent manner. Ii induces apoptosis in rat thymocytes and in human hepatoma cells and in alveolar rhabdomyosarcoma cells by elevating Akt-stimulated PAX3-FOXO1 phosphorylation and promoting its proteasomal degradation.


Formule: C₃₄H₅₀O₁₂
MW: 650.762 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083511
Numéro CAS: 67526-95-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..