Filtre charbon actif taille L (12 mois). Botier et couvercle en PE-noir rempli de charbon actif, connecteur GL14 pour assemblage avec bouchon Waste Caps, couvercle avec tiquetage Changez aprs 12 mois et plage d'criture pour noter la date de 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Filtre charbon actif taille L (12 mois). Botier et couvercle en PE-noir rempli de charbon actif, connecteur GL14 pour assemblage avec bouchon Waste Caps, couvercle avec tiquetage Changez aprs 12 mois et plage d'criture pour noter la date de 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Filtre à charbon actif taille L (12 mois). Boîtier et couvercle en PE-noir rempli de charbon actif, connecteur GL14 pour assemblage avec bouchon Waste Caps, couvercle avec étiquetage Changez après 12 mois et plage d'écriture pour noter la date de 1 * 1 Pce 590-0024 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou