Bouchon de scurit Safety Cap II GL45, en PP noir, insert en PTFE avec 2 connexions pour tubes capillaires (UNF 1/4 ) et 1 connexion pour soupape de ventilation. Livre avec: 1 soupape de ventilation avec etiquetage Changez aprs 6 mois et plage d 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Bouchon de scurit Safety Cap II GL45, en PP noir, insert en PTFE avec 2 connexions pour tubes capillaires (UNF 1/4 ) et 1 connexion pour soupape de ventilation. Livre avec: 1 soupape de ventilation avec etiquetage Changez aprs 6 mois et plage d 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bouchon de sécurité Safety Cap II GL45, en PP noir, insert en PTFE avec 2 connexions pour tubes capillaires (UNF 1/4 ) et 1 connexion pour soupape de ventilation. Livrée avec: 1 soupape de ventilation avec etiquetage Changez après 6 mois et plage d 1 * 1 Pce 590-0027 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou