Bouchon de sécurité Safety Cap III GL45, en PP noir, insert en PTFE avec 3 connexions pour tubes capillaires (UNF 1/4 ) et 1 connexion pour soupape de ventilation. Livrée avec: 1 soupape de ventilation avec etiquetage Changez après 6 mois et plage 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bouchon de sécurité Safety Cap III GL45, en PP noir, insert en PTFE avec 3 connexions pour tubes capillaires (UNF 1/4 ) et 1 connexion pour soupape de ventilation. Livrée avec: 1 soupape de ventilation avec etiquetage Changez après 6 mois et plage 1 * 1 Pce 590-0028 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou