VWR®, Bouchons de sécurité
Fournisseur: VWR Collection
590-0036EA 82 EUR InStock
590-0036
VWR®, Bouchons de sécurité
Capuchons Bouchons de sécurité
Extraction des solvants ou des phases mobiles en toute sécurité des flacons et réservoirs sans exposition aux gaz et vapeurs de solvants nocifs. Matériaux de haute qualité (PTFE et PP) garantissant une sécurité optimale pour l'environnement et le personnel de laboratoire.
  • Recommandé pour les systèmes HPLC
  • Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
  • Pour une sécurité optimale, changez la soupape de ventilation tous les six mois.
Information de livraison: Fournis avec une soupape de ventilation/un filtre membrane et les raccords correspondants.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité