Connexion capillaire, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M512-01
590-0196EA 43.1 EUR InStock
590-0196
Connexion capillaire, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccord droit en PTFE, raccordement capillaire des deux côtés (filetage UNF ¹/₄"), avec 2 raccords PFA chacun pour tube Ext.Ø 1,6/2,2/3,2 mm.
  • Excellente résistance chimique
  • Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
  • La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Adaptateur pour connecter des capillaires de même taille.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité