Filtre d'aspiration, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M515-01
590-0201EA 103 EUR InStock
590-0201
Filtre d'aspiration, b.safe
Filtres Filtres de traitement des liquides
Bougie filtrante en PE poreux.
  • Avec un alésage à mettre sur tube capillaire
  • Limite la pollution par les solvants
  • Pour des résultats d’analyse constants
Remplacez le filtre régulièrement tous les trois mois pour un fonctionnement fiable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité