Clé de montage pour ferrures, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M542-01
590-0215EA 34.1 EUR InStock
590-0215
Clé de montage pour ferrures, b.safe
Outils d'extraction et d'insertion
La forme intérieure s'adapte à la forme extérieure des raccords b.safe pour tubes capillaires.
  • Fente latérale pour passer à travers le tube
  • Avec surface de préhension
  • Pour serrer ou desserrer les raccords b.safe sur les bouchons b.safe et les bouchons de vidange
Contraction: Mettez le raccord sur le tube et positionnez-le dans le connecteur demandé. Insérez le tube à la hauteur demandée. Mettez la clé de montage et serrez le raccord. Pour le démontage, placez simplement la clé de montage sur le tube et le raccord à desserrer, tournez et vous êtes prêt.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité