Tube spiralé, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M545-01
590-0216EA 85.5 EUR InStock
590-0216
Tube spiralé, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Tube spiralé avec extrémités de tube (longueur : 1×300 mm, 1×150 mm), extensible jusqu'à 1,5 m maximum. Avec raccords PFA pour tube Ext.Ø 3,2 mm pour montage sur bouchons b.safe.
  • Extensible
  • Avec extrémités de tube
  • Fabriqué en PFA de haute qualité
Les flacons connectés peuvent être déplacés dans un rayon de 1,5 m sans démonter ni retirer la tubulure.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité